Merck
ENA321762038
Enamine
2-[(oxolan-2-yl)methoxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(tetrahydro-2-furanylmethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
InChI Key
WUSSSFZIJIQZKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)