Merck
ENA313839179
Enamine
2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
35-36
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylacetic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8H2,(H,13,14)
InChI Key
JMLRZDXOJMFVPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72711
Melting Point
35-36
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)