Merck
ENA311761174
Enamine
[(4-chlorophenyl)(pyridin-3-yl)methyl](ethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-[(4-chlorophenyl)(3-pyridinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H15ClN2/c1-2-17-14(12-4-3-9-16-10-12)11-5-7-13(15)8-6-11/h3-10,14,17H,2H2,1H3
InChI Key
MMCPNFMAYPRUER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72066
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72066
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)