Merck
ENA311760958
Enamine
2-amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2NO.ClH/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11;/h1-3,8,12H,4,11H2;1H
InChI Key
RZAMYLBZAGZDDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71858
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71858
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)