Merck
ENA311759638
Enamine
1-(5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(5-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-7-10-6-9(14-3)4-5-11(10)15-12(7)8(2)13/h4-6,8H,13H2,1-3H3
InChI Key
VZBUUIHOYJYDAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70706
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)