Merck
ENA311759435
Enamine
methyl 2-[(2-aminoethyl)sulfanyl]acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl [(2-aminoethyl)sulfanyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-8-5(7)4-9-3-2-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI Key
LBYBMKYIAODETE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70412
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70412
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)