Merck
ENA311759236
Enamine
tert-butyl N-[1-(pyrrolidin-3-yl)piperidin-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 1-(3-pyrrolidinyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)16-11-5-8-17(9-6-11)12-4-7-15-10-12/h11-12,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI Key
RYEDWVUQVIEGNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49949
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49949
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)