Merck
ENA308583346
Enamine
benzyl[(2-methylphenyl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-benzyl(2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-13-7-5-6-10-15(13)12-16-11-14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3
InChI Key
QSBDXBZYSGBRBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)