Merck
ENA300791951
Enamine
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-6-11-8-9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,11H,6-8H2,1H3
InChI Key
QEHRLRCOYMVAFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)