Merck
ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
InChI Key
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)