Merck
ENA300790813
Enamine
[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)methyl](ethyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-12-8-9-4-3-5-10-11(9)14-7-6-13-10;/h3-5,12H,2,6-8H2,1H3;1H
InChI Key
XLGAMLFOHNRJFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)