Merck
ENA300790795
Enamine
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-2-phenylacetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-hydroxy-1-piperidinyl)(phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c15-11-6-8-14(9-7-11)12(13(16)17)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11-12,15H,6-9H2,(H,16,17);1H
InChI Key
RIHZGNJVXMZYAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66865
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)