Merck
ENA296275285
Enamine
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H14F3N/c13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11/h4-7,11,16H,1-3,8H2
InChI Key
BPIPNPGHOKSKPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65427
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65427
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)