Merck
ENA296275177
Enamine
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-(dicyclopropylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H14ClNO/c10-5-8(12)11-9(6-1-2-6)7-3-4-7/h6-7,9H,1-5H2,(H,11,12)
InChI Key
GHRBQHSEYVRZNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)