Merck
ENA296275155
Enamine
N-phenylpyrrolidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
78-80
Iupac Name
N-phenyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)12-10-6-7-11-8-10/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI Key
AAFUQJGCJNFFRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
Melting Point
78-80
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)