Merck
ENA296274851
Enamine
3-(thiophen-3-yl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(3-thienyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NS.ClH/c11-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-12-7-9;/h1-7H,11H2;1H
InChI Key
QSYGPAHBIIGMHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)