Merck
ENA295068712
Enamine
6-bromo-8-fluoro-1,4-dihydroquinolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-bromo-8-fluoro-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-5-3-6-8(13)1-2-12-9(6)7(11)4-5/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
WDEWJCNNJOEGHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64399
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)