Merck
ENA295068674
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5H,3-4,6,10H2
InChI Key
WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64305
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)