Merck
ENA292596530
Enamine
3-[(1H-indazol-5-yl)formamido]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(1H-indazol-5-ylcarbonyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H11N3O3/c15-10(16)3-4-12-11(17)7-1-2-9-8(5-7)6-13-14-9/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
MBXQQESBOYVCSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62266
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)