Merck
ENA292596476
Enamine
4-methanesulfonyl-N-(propan-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-isopropyl-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-8(2)11-9-4-6-10(7-5-9)14(3,12)13/h4-8,11H,1-3H3
InChI Key
KLWXJIXQZNBHRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62176
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62176
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)