Merck
ENA292595966
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c15-11-3-1-10(2-4-11)14-12(16)9-5-7-13-8-6-9;/h1-4,9,13,15H,5-8H2,(H,14,16);1H
InChI Key
VVBULSOKISZZHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61554
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61554
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)