Merck
ENA282548710
Enamine
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanethioamide
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-5(6(7)11)2-10-4-8-3-9-10/h3-5H,2H2,1H3,(H2,7,11)
InChI Key
GSTZKEVDDFIVIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60447
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)