Merck
ENA258389613
Enamine
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-amine
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7,11H,2,4,6,8,12H2
InChI Key
UFBOKWPYNNXYIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59646
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)