Merck
ENA258389353
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]pyridin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
73-75
Iupac Name
hexahydroimidazo[1,5-a]pyridin-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-8-5-6-3-1-2-4-9(6)7/h6H,1-5H2,(H,8,10)
InChI Key
QIWVINXQBDDSBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57139
Melting Point
73-75
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57139
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)