Merck
ENA249414870
Enamine
ethyl 3-[(oxiran-2-yl)methoxy]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3-(2-oxiranylmethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-14-12(13)9-4-3-5-10(6-9)15-7-11-8-16-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
GJIYIHFVFHIIPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21640
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)