Merck
ENA249152501
Enamine
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
162-163
Iupac Name
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-2-10-8(11)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
YYPVQBBUASUJRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Melting Point
162-163
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)