Merck
ENA249152463
Enamine
[(3,4-dichlorophenyl)methyl][2-(diethylamino)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~1~-(3,4-dichlorobenzyl)-N~2~,N~2~-diethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C13H20Cl2N2/c1-3-17(4-2)8-7-16-10-11-5-6-12(14)13(15)9-11/h5-6,9,16H,3-4,7-8,10H2,1-2H3
InChI Key
NNLSWOKOLBTIRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56413
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56413
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)