Merck
ENA249152423
Enamine
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
161-163
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)18-11-4-2-1-3-9(11)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI Key
IQJCZFBHCZXULX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
Melting Point
161-163
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)