Merck
ENA245488087
Enamine
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-10(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
BWERZOKUEPUTTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)