Merck
ENA245487809
Enamine
3-amino-1-(2-methoxyethyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C4H11N3O2/c1-9-3-2-6-4(8)7-5/h2-3,5H2,1H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
SPGGZMJCZCMERJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55864
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55864
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)