Merck
ENA245487718
Enamine
5-butylimidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-butyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-4-5-6(10)9-7(11)8-5/h10H,2-4H2,1H3,(H2,8,9,11)
InChI Key
FRGSTKNINVAEQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55742
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55742
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)