Merck
ENA245487095
Enamine
(3-aminobutyl)dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-1,3-butanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(7)4-5-8(2)3/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
XFBCIULBTBLLOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55050
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55050
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)