Merck
ENA245487057
Enamine
N-(2-aminoethyl)furan-3-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)-3-furamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c8-2-3-9-7(10)6-1-4-11-5-6;/h1,4-5H,2-3,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
YIGVXLZVNRLFFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)