Merck
ENA245486798
Enamine
4-(2-methylphenyl)oxane-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-methylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-10-4-2-3-5-11(10)13(12(14)15)6-8-16-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
GJTUCHXNPLAZDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54625
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)