Merck
ENA245486708
Enamine
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxyquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.72
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxy-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO4/c1-4-20-14(17)10-7-16-13-9(12(10)15)5-8(18-2)6-11(13)19-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
DSGVVCRDDXQCTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)