Merck
ENA245486076
Enamine
5-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O4/c1-9-3-5-12(10(2)7-9)17-8-11-4-6-13(18-11)14(15)16/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
KZDVFUFFQYJIED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53686
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)