Merck
ENA245485919
Enamine
N-benzylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-benzyl-N-(4-pyridinyl)amine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-14-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
InChI Key
LCUREJHJUJCKQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)