Merck
ENA245485604
Enamine
2-{[(2-aminophenyl)methoxy]methyl}aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
67-69
Iupac Name
2-{[(2-aminobenzyl)oxy]methyl}aniline
Inchi Code
1S/C14H16N2O/c15-13-7-3-1-5-11(13)9-17-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10,15-16H2
InChI Key
SZJBQSXXLJETCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52957
Melting Point
67-69
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)