Merck
ENA245485412
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid dihydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-ethyl-1-piperazinyl)acetic acid dihydrobromide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2BrH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);2*1H
InChI Key
NUDVXBKNDIXZCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52528
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52528
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)