Merck
ENA245485308
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-oxiranylmethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7-2-1-3-8(7)4-6-5-10-6/h6H,1-5H2
InChI Key
ZNCCGGMWVUBVBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)