Merck
ENA245485284
Enamine
6-ethoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
60-62
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-2-13-8-3-4-11-9(7-8)10(12)5-6-14-11/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
YZTKUWPOHQJLDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49283
Melting Point
60-62
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49283
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)