Merck
ENA245485153
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11(16)15(18)17-13-9-5-6-10-14(13)19-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
PVXFNEBKNXQDCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)