Merck
ENA238713576
Enamine
ethyl N-(2-cyanophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
101-105
Iupac Name
ethyl 2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
RJPYCQIROWUTHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Melting Point
101-105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)