Merck
ENA238713540
Enamine
tert-butyl N-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
119-120
Iupac Name
tert-butyl cyano(4-fluorophenyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H15FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-11(8-15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
KQBSNWWWJORUED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246
Melting Point
119-120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)