Merck
ENA238713429
Enamine
{[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]amino}thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde thiosemicarbazone
Inchi Code
1S/C6H9N5S/c1-11-4-5(3-9-11)2-8-10-6(7)12/h2-4H,1H3,(H3,7,10,12)/b8-2+
InChI Key
PNVMXCWPCKOFKI-KRXBUXKQSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52260
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52260
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)