Merck
ENA238712468
Enamine
N-(7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ylidene)hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.1
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5Z)-7-bromo-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one oxime
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-3-4-10-8(6-7)9(12-13)2-1-5-14-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2
InChI Key
HPVNZYAWMIMICI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)