Merck
ENA238712361
Enamine
4-[(2-aminophenyl)methyl]phenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-aminobenzyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-13-4-2-1-3-11(13)9-10-5-7-12(15)8-6-10;/h1-8,15H,9,14H2;1H
InChI Key
CVUDFLVTIMLZIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51371
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51371
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)