Merck
ENA238711886
Enamine
2-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
156-158
Iupac Name
(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S2/c7-3(8)1-9-4-6-5-2-10-4/h2H,1H2,(H,7,8)
InChI Key
DZXGDEPWZLFUEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
Melting Point
156-158
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)