Merck
ENA238710834
Enamine
1-amino-4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.75
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-amino-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-10(2,3)8-4-6-11(12,7-5-8)9(13)14;/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI Key
GJSIHGMVBVDEET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)