Merck
ENA238710792
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-7-8-3-1-4-9-10(8)13-6-2-5-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI Key
VXDUBVRFTGUJCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)